566217
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
동의어(들):
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8F3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
283.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
InChI key
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Fluorescent monomer
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable