주요 문서
565725
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
동의어(들):
Polyethylene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn 10,000
포함
>40 ppm DTT as stabilizer
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)