주요 문서
565342
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyridine
97%
동의어(들):
2,6-Dichloro-4-aminopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
169-173 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)