주요 문서
564974
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
동의어(들):
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
60 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)