주요 문서
56437
Sigma-Aldrich
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-3-Hydroxypyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
87.12
Beilstein:
5376132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
refractive index
n20/D 1.490
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)