주요 문서
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(trans-3,4-Cyclohexanediol)ethyl)-Heptaisobutyl substituted
동의어(들):
1-(2-trans-Cyclohexanediol)ethyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]octasiloxane, trans-Cyclohexanediolisobutyl-POSS®, POSS®-trans-cyclohexanediol-isobutyl substituted
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H78O14Si8
CAS Number:
Molecular Weight:
959.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
160 °C (lit.)
Quality Level
solubility
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
InChI key
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)