주요 문서
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
동의어(들):
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4N2H2FOOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
180-184 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)