556742
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
동의어(들):
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
116-120 °C (lit.)
작용기
amide
amine
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
InChI key
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.