주요 문서
547298
Sigma-Aldrich
2-Propynyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22O10
CAS Number:
Molecular Weight:
386.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI key
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)