주요 문서
539015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −1.0°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
ester
ether
ketal
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
InChI key
DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)