주요 문서
536776
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution
5 wt. % in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
CAS Number:
Molecular Weight:
934685.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
amino surface groups
Quality Level
양식
liquid
분자량
generation 10.0
특징
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
농도
5 wt. % in methanol
표면기 개수
4096
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Contains 4096 surface primary amino groups.
법적 정보
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)