주요 문서
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
81-84 °C (lit.)
작용기
amide
amine
SMILES string
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)