About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(Br)CH2ZnCl
CAS Number:
Molecular Weight:
300.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
농도
0.5 M in THF
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C8H8BrO.ClH.Zn/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2;;/h3-5H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
RYJPUAHIDAORNN-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.