주요 문서
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
238-243 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)