About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
243.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-163 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.