주요 문서
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
2.0-3.0 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
hydrazine
SMILES string
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)
문서
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2