주요 문서
529990
Sigma-Aldrich
4-Bromomethyl benzoyl bromide
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C6H4C(O)Br
CAS Number:
Molecular Weight:
277.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
작용기
acyl bromide
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
애플리케이션
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Knop K, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
Huang LN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)