주요 문서
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
317.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.