About This Item
Linear Formula:
Cl3C6H2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
211.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
98-101 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChI key
WKJWKKDGJLKFER-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4,6-Trichlorobenzyl alcohol may be used in the enantioselective synthesis of sulfinite ester.2
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.