주요 문서
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2CH2CH2F
CAS Number:
Molecular Weight:
126.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.83 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
131-135 °C (lit.)
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
InChI key
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
애플리케이션
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)