주요 문서
524468
Sigma-Aldrich
trans-Styrene-(β)-d
≥94 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHD
CAS Number:
Molecular Weight:
105.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥94 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
포함
hydroquinone-d6 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C([2H])=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1+
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-GXFUBBPWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
88.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)