주요 문서
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
152.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)