주요 문서
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KPt(NH3)Cl3
CAS Number:
Molecular Weight:
357.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChI key
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)