주요 문서
520586
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(acetylacetonate)
95%
동의어(들):
Sn(acac)Bu2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
431.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
low-melting solid
반응 적합성
core: tin
refractive index
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
26 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
InChI key
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
표적 기관
thymus gland
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
130.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)