주요 문서
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
동의어(들):
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H30N6
CAS Number:
Molecular Weight:
258.41
Beilstein:
1105038
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (NT)
양식
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI key
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)