주요 문서
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH=CHB(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
182-186 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
InChI key
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)