주요 문서
518441
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl chloroformate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2C6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
191.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.75 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4-6(5)11-7(9)10/h1-4H
InChI key
PENYBFRQSLVMLW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)