주요 문서
518352
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymer-bound
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
DHP resin, Ellman′s DHP resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
라벨링 범위
~0.7 mmol/g loading
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
InChI key
NZNILWSVTWMRHZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)