518247
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
동의어(들):
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
444.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
99.999% trace metals basis
양식
crystalline
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: samarium
불순물
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI key
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges