주요 문서
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CO2CH2C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
작용기
ester
phenyl
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)