주요 문서
517887
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-d10
97 atom % D
동의어(들):
benzalacetone-d10, benzylideneacetone-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD=CDCOCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)