주요 문서
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4S(O)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)