주요 문서
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
라벨링 범위
2.5-3.0 mmol/g loading
입자 크기
70-90 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
InChI key
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reacts with nucleophiles
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)