주요 문서
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
205.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)