주요 문서
510971
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
InChI key
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
애플리케이션
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)