주요 문서
499013
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6BrNZn
CAS Number:
Molecular Weight:
237.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.996 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc([Zn]Br)n1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7-6;;/h2-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PHXNJPJTSMRASQ-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)