주요 문서
497738
Sigma-Aldrich
sec-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
202.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.968 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CEPYOHCIVRAVIM-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
sec-Butylzinc bromide solution can be used to prepare 6-sec-butyl-2-chloro-3-(1-hydroxy-4-methoxymethoxyphenylmethyl)pyrazine, a key intermediate for the synthesis of septorin.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A new route to Septorin via controlled metalations of pyrazines. Diazines XXX
Fruit C, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9429-9435 (2001)