주요 문서
497363
Sigma-Aldrich
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
395.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
crystals and lumps
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
120 °C (dec.) (lit.)
density
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)