주요 문서
496391
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
동의어(들):
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10FeO2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
반응 적합성
core: iron
reagent type: catalyst
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
InChI key
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)