주요 문서
492671
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C tripalmitate
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
808.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
mp
64-66 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)