주요 문서
491373
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
99 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
Atrazine-(ethylamino-15N)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14Cl15NN4
CAS Number:
Molecular Weight:
216.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
mp
172-174 °C (lit.)
응용 분야
environmental
질량 이동
M+1
SMILES string
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
InChI key
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Heart
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)