About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
125.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.