주요 문서
490520
Sigma-Aldrich
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
동의어(들):
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,2-(13CO2H)2
Molecular Weight:
168.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99%
양식
solid
mp
210-211 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)