주요 문서
489581
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-d
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14CH2D
CAS Number:
Molecular Weight:
227.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.776 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)