주요 문서
489344
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
동의어(들):
Ethene-13C1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
29.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
vapor density
0.97 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
35.04 atm ( 20 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
autoignition temp.
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinderExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)