주요 문서
489239
Sigma-Aldrich
Ethane-d1
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2D
CAS Number:
Molecular Weight:
31.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
동위원소 순도
98 atom % D
autoignition temp.
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-135.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)