주요 문서
489077
Sigma-Aldrich
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D3H11N2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
247 °C/745 mmHg (lit.)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
InChI key
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)