주요 문서
488739
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H13NO5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
216.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13CH]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1/i6+1;
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-GVSDTCGFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)