주요 문서
488658
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Capric acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)813CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i10+1
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-DETAZLGJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)