주요 문서
488313
Sigma-Aldrich
Butane-1,4-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH2CH213CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
60.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
vapor density
2.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
51.6 psi ( 37.7 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3]CC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-76.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)